Learn More
Biapenem, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475758 10 mg -
16431917 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1357310mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Biapenem (CLI 86815; L 627; LJC 10627) a parenteral carbapenem antibacterial agent with a broad spectrum.
Biapenem (CLI 86815
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biapenem
Physikalische Form Solid
CAS 120410-24-4
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18N4O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym CLI 86815 L 627 LJC 10627
Löslichkeitsinformationen H2O : 10 mg/mL (28.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2C(C([O-])=O)=C(SC(C3)CN4[N+]3=CN=C4)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@]1([H])[C@H](O)C
Molekulargewicht (g/mol) 350.39
Formelmasse 350.39
Reinheit (%) 98.31%
Güte Research