Learn More
Fisherbrand™ Saugpapier zum Trocknen der Objektträger
Artikelnummer. 17899853 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10.800 Blatt
Packungsgröße:
10800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17899853 10.800 Blatt 10800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17899853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.65 €
    332.48 € / 10800 Stück
    Sparen 374.17 €
    52% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochsaugfähiges weißes Papierfaserpapier, empfohlen zum Trocknen von Objektträgern und anderen kleinen Laborglasgegenständen.
Saugfähiges weißes Papier
Hochsaugfähiges weißes Papierfaserpapier, empfohlen zum Trocknen von Objektträgern und anderen kleinen Laborglasgegenständen.
  • Flusen- und staubfrei für eine streifenfreie Reinigung
  • Jedes Blatt misst 6 x 4 Zoll. (15 x 10 cm)
  • Jedes Buch enthält 50 sorgfältig gebundene Seiten mit schweren Papiereinbögen
Erhältlich in Packung (12 Bücher, 600 Blatt) oder Karton (18 Packungen, 10.800 Blatt) ,
Spezifikation
Typ Papierform
Abmessungen (L x B) 6 x 4 in. (15 x 10 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) Trocknen der Objektträger
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Menge 10.800 Blatt
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm