Learn More
Bicarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bicarbonate buffer soln. |
| Konzentration | 1 M Pufferlösung |
| pH | 8.0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 mL |