Learn More
Bicyclo[2.2.1]hept-2-en, TRC
Artikelnummer. 30337600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337600 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3828705G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norbornene
CAS 498-66-8
Summenformel C7 H10
Menge 5 g
Synonym 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
InChI-Formel InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMILES C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
IUPAC-Name (1R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 94.15
Formelmasse 94.0783