Learn More
Bicyclo[2.2.1]hept-2-en, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norbornene |
| CAS | 498-66-8 |
| Summenformel | C7 H10 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+ |
| SMILES | C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2 |
| IUPAC-Name | (1R,4S)-Bicyclo[2.2.1]hept-2-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.15 |
| Formelmasse | 94.0783 |