Learn More
Bicylo[3.2.0]hept-2-en-6-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480647
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480647 100 g 100 Gramm
11460647 5 g 5 Gramm
11470647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22472.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13173-09-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on wird häufig zur Untersuchung enantioselektiver Baeyer-Villiger-Oxidation von (±)-cis-bicyclo(3.2.0)-hept-2-en-6-on verwendet. Einsatz bei der Synthese einer Reihe von Chalconderivaten durch Reaktion mit Arylaldehyden. Dient darüber hinaus zur Analyse der extremophilen Enzyme (Monooxygenase und Hydrolasen) in Mikroorganismen, die aus einem Tiefwasser-Erdölreservoir isoliert sind, bei hohen Temperaturen mittels fluorogener Assays und Multibioreaktionen.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13173-09-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00066201
InChI-Schlüssel LNLLHUHPGPKRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +/--cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 1s,5s-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +-1r,5s-cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, z-bicyclo 3.2.0 hepta-2-ene-6-one
PubChem CID 297183
IUPAC-Name Bicyclo[3.2.0]hept-3-en-7-on
SMILES C1C=CC2C1C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%