Learn More
Bicyclohexyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445563 10 g -
11455563 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13481.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-51-3 | C12H22 | 166.31 g/mol
Bicyclohexyl is used as process media or solvent in many industries including chemicals, petrochemicals, polymers, coatings, photography. And it is also used to produce 1-fluorobicyclohexyl at temperature of -75°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bicyclohexyl wird als Prozessmedium oder Lösungsmittel in vielen Branchen verwendet, darunter Chemikalien, Petrochemie, Polymere, Beschichtungen, Fotografie. Wird auch verwendet, um bei einer Temperatur von -75 °C 1-Fluorobicyclohexyl zu produzieren
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-51-3
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.31
MDL-Nummer MFCD00003815
InChI-Schlüssel WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC-Name Cyclohexylcyclohexan
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicyclohexyl
Schmelzpunkt 3°C to 4°C
Dichte 0.864
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 10 g
Beilstein 1848266
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 98%