Learn More
Bicyclohexyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Bicyclohexyl is used as process media or solvent in many industries including chemicals, petrochemicals, polymers, coatings, photography. And it is also used to produce 1-fluorobicyclohexyl at temperature of -75°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bicyclohexyl wird als Prozessmedium oder Lösungsmittel in vielen Branchen verwendet, darunter Chemikalien, Petrochemie, Polymere, Beschichtungen, Fotografie. Wird auch verwendet, um bei einer Temperatur von -75 °C 1-Fluorobicyclohexyl zu produzieren
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bicyclohexyl |
| Schmelzpunkt | 3°C to 4°C |
| Dichte | 0.864 |
| Siedepunkt | 226°C to 228°C |
| Flammpunkt | 92°C (198°F) |
| Brechungsindex | 1.478 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1848266 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix. |
| Formelmasse | 166.31 |
| Mehr anzeigen |