Learn More
BID Antibody (S08-2F0), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18669453 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18669453 100 μg 100 Mikroliter
18686573 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18669453
Marke: Novus Biologicals NBP319838100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
BID Monoclonal antibody specifically detects BID in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BID
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S08-2F0
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias apoptic death agonist, BH3 interacting domain death agonist, BH3-interacting domain death agonist, BID isoform ES(1b), BID isoform L(2), BID isoform Si6, desmocollin type 4, FP497, Human BID coding sequence, MGC15319, MGC42355, p22 BID, tbid
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human BID (Uniprot # P55957)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 637
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG