Learn More
R&D Systems™ ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 78.13 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 78.13-5000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produktlinie | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Mehr anzeigen |