Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bifenox
Artikelnummer. 16594424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594424 250 mg 250 Milligramm
16584424 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594424 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464602500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42576-02-3
Summenformel C14H9Cl2NO5
Molekulargewicht (g/mol) 342.13
MDL-Nummer MFCD00055314
InChI-Schlüssel SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenox
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Löslichkeit Insoluble in water
Menge 250 mg
Formelmasse 342.13