Learn More
Bifonazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052173 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052173 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0318.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bifonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifonazole
CAS 60628-96-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bifonazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H18 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
InChI-Formel InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC-Name 1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 310.39
Menge 500 mg
Formelmasse 310,147 g/mol