Learn More
IKA™ Big Squid magnetischer Rührer
Artikelnummer. 10734007 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
Big Squid White
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
10734007 Big Squid White 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10734007 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003672000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 €
    423.00 € / 1 Stück
    Sparen 30.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Magnetrührer mit Glasoberfläche, verschiedenen Motiven und hervorragender chemischer Beständigkeit.
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige, LED
  • Mehr Leistung durch Motor mit Elektroniksteuerung
  • Höhere Rührgeschwindigkeiten von 0 bis 2.500 U/min
  • Maximale Rührmenge von 1.5 l
  • Hervorragende chemische Beständigkeit durch Glasoberfläche und Kunststoffboden aus TPC-ET
  • Wiederverwertbare Materialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 2.500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Glas
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 4 W
Höhe (metrisch) 45 mm
Fläche obere Platte (metrisch) 115 x 115 mm
Breite (metrisch) 185 mm
Stromstärke 300 mA
Frequenz 50/60 Hz
Modell Big Squid White
Motortyp Elektronisch gesteuert
Drehzahlregelung Drehknopf
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Big Squid White Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 0,7 kg