Learn More
Trajan Scientific and Medical Big Trap – Feuchtigkeit
Beschreibung
- Filter mit hoher Kapazität, ideal für die Reinigung von Großpackungen – Kapazität von 130 g Wasser
- Effizienz <5 ppb
- Kann verwendet werden, wenn mehrere Geräte von einer einzigen Gasquelle aus angeschlossen werden
- Gesinterte Edelstahlfrits verhindern Partikelkontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECD und TCD bei Verwendung mit einem Sauerstofffilter, GC-Säulen bei Verwendung mit einem Sauerstofffilter |
| Modell | Feuchtigkeit |
| Volumen (metrisch) | 750 cm3 |
| Anschlusstyp | 1/8 Zoll |
| Beschreibung | Entfernt Wasser, Öl und anderes Fremdmaterial aus Trägergas |
| Zur Verwendung mit | Befestigungsklemme für große Trap |
| Druck | 250 psig |
Nur für Forschungszwecke