Learn More
Trajan Scientific and Medical Große Falle – universell
Artikelnummer. 15750979
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
15750979 1/4 Zoll 1 Stück
15760979 1/8 Zoll 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15750979
Marke: Trajan Scientific and Medical 1035344
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Massenreinigung oder für den Fall, dass mehrere Geräte aus einer Hand angeschlossen sind, ist ein Big Trap Gasfilter die ideale Lösung. Ein einteiliges, dickwandiges Alminium-Rohr bietet eine Kapazität von 750 cm3 und einen Druck von bis zu 250 psig
  • Filter mit hoher Kapazität, ideal für die Aufreinigung von Schüttgut – kumulativer Füllstandswert von 100 μg/l Sauerstoff, Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffen, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid bei einer Durchflussrate von 8 l/min
  • Effizienz <100 ppb
  • Kann verwendet werden, wenn mehrere Geräte von einer einzigen Gasquelle aus angeschlossen werden
  • Gesinterte Edelstahlfrits verhindern Partikelkontamination
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC- und GCMS-Anwendungen, bei denen Helium eingesetzt wird
Modell Kohlenwasserstoff
Volumen (metrisch) 750 cm3
Anschlusstyp 1/4 Zoll
Beschreibung Entfernt Sauerstoff, Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid
Zur Verwendung mit Befestigungsklemme für große Trap
Druck 250 psig
Nur für Forschungszwecke