Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Artikelnummer. 15899856 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
24 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1000 Reaktionen
24 Reaktionen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15899856 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
16335342 1000 Reaktionen 1000 Reaktionen
16325342 100 Reaktionen 100 Reaktionen
15889856 100 Reaktionen 100 Reaktionen
16345342 24 Reaktionen 24 Reaktionen
15809866 24 Reaktionen 24 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15899856 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4458688
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Dieses Kit enthält BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M Fwd Primer, M Rev Primer und Control DNA CEPH 1347-02. Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für 24 Reaktionen
Das BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, Teil der BigDye™ Produktfamilie, ist ein Komplett-Kit für die PCR und Sequenzierung.
  • Optimaler, simpler Ablauf
  • Leistungsfähigkeit bei allen Sequenzierungsschritten in einem einzelnen Reaktionsröhrchen
  • Schnelle Migration mit hervorragender Auflösung ab der 1. Base nach der genspezifischen Primer-Sequenz
  • Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufe
Bestellinformation
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält BigDye™ Direct-PCR-Mastermix, Sequenzierungs-Mastermix, M13 Fwd-Primer, M13 Rev-Primer und Kontroll-DNA CEPH 1347-02. Alle Komponenten bei -15 bis -25 °C lagern. PCR-Mastermix sollte nach der ersten Anwendung bei 4 °C gelagert werden. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 1000 Reaktionen.
Format 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genanalysator, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten)
Enthält BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, 1000 rxns, 8-well Strips, 96-well Plate, Fluorescent Dye Terminator Sequencing Technique, 3, Use with 130xl Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermal Cycler
Anzahl Reaktionen 1000 Reaktionen
Produktlinie BigDye
Produkttyp Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung
Menge 1,000 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Verfahren Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren
Template-Kompatibilität BAC-DNA, Cosmide, Lambda-DNA, PCR-Amplikone (10:90 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), genomische DNA (Bakterien), Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), PCR-Amplikone (30:70 Heterozygoten)