Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Zubehör für den Spectral Cell Sorter
Artikelnummer. 31941693
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Allergenco-D Kassettenhalterung
Ausgangsröhrchenadapter, 15 mL
Ausgangsröhrchenadapter, 5 mL
Ausgangsröhrchenadapter, 50 mL
Autoklavierbare Decon-Kappe
Autoklavierbare Reinigungskappe
Autoklavierbarer Filter, 0,05 μm
Bandpassfilter, 525/35
Düsenspitze, 100 μm
Düsenspitze, 70 μm
Flaschenständer , 1,5 ml
Kit mit optischen Chromosomen-Filtern
Sensor, 10X
Voll Decon NADCC-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
31941693 Kit mit optischen Chromosomen-Filtern 1 Stück
18094110 Autoklavierbare Reinigungskappe 1 Stück
18014110 Autoklavierbare Decon-Kappe 1 Stück
17932051 Autoklavierbarer Filter, 0,05 μm 1 Stück
18895490 Bandpassfilter, 525/35 1 Stück
18054110 Sensor, 10X 1 Stück
17414963 Düsenspitze, 70 μm 1 Stück
17424963 Düsenspitze, 100 μm 1 Stück
18064050 Flaschenständer , 1,5 ml 1 Stück
18074110 Ausgangsröhrchenadapter, 5 mL 1 Stück
18074050 Ausgangsröhrchenadapter, 15 mL 1 Stück
17464973 Ausgangsröhrchenadapter, 50 mL 1 Stück
31722901 Voll Decon NADCC-Kit 1 Set
31759049 Allergenco-D Kassettenhalterung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31941693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PL00365
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Der Bigfoot Cell Sorter verfügt über eine Vielzahl von Zubehörteilen für die Zellsortierung, um auch komplexeste Sortierungen mit mehreren Parametern zu ermöglichen und den hohen Durchsatzanforderungen für ein breites Anwendungsspektrum gerecht zu werden.
Der Invitrogen Der Bigfoot Spectral Cell Sorter bietet Leistung, Performance und Flexibilität, um bahnbrechende Entdeckungen zu beschleunigen. Der Bigfoot-Sorter wurde entwickelt, um den Arbeitsablauf bei der Zellsortierung zu optimieren und das Benutzererlebnis zu verbessern. Er verfügt über eine Vielzahl von Zellsortier-Innovationen, Zubehör und einzigartigen Funktionen, die es ermöglichen, selbst komplexeste Multi-Parameter-Sortierungen durchzuführen und den Anforderungen an einen hohen Durchsatz für eine breite Palette von Anwendungen gerecht zu werden.
The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Geräte) Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Menge Each
Inhalt und Lagerung Room Temperature
Enthält Optical filter retention, labels, storage box, and 3 empty filter holders
Produkttyp Kit mit optischen Chromosomen-Filtern
Produktlinie Bigfoot
Nur für Forschungszwecke.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.