Learn More
Biguanidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30240727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240727 1 g 1 Gramm
30240610 2.5 g 2.50 Gramm
30240826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB0165561G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4761-93-7
Summenformel C2H7N5 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 137.57
Synonym Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
IUPAC-Name 1-(Diaminomethyliden)Guanidin; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=NC(=N)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biguanide Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Formelmasse 137.0468