Learn More
Tocris Bioscience™ BIIE 0246 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18727346
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. 18727346
Marke: Tocris Bioscience™ 7377/1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective and competitive non-peptide NPY Y2 receptor antagonist; active in vivo
BIIE 0246 hydrochloride is a potent, selective and competitive nonpeptide antagonist for the neuropeptide Y Y2 receptor (IC50 = 15 nM). Displays > 650-fold selectivity for NPY Y2 over Y1, Y4 and Y5 receptors. Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(1 S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5 H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]-cyclopentaneacetamide hydrochloride
CAS 2624332-04-1
Menge 1 mg
Ziel NPY Receptor Antagonists
Summenformel C49H57N11O6.HCl
Reinheit 0.98