Learn More
Bikinin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16485906 100 mg
16471447 50 mg
16455238 10 mg
16447957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485906 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12524
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bikinin
CAS 188011-69-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9BrN2O3
Menge 100 mg
Synonym Abrasin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 273.08
Formelmasse 273.08
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid