missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bilastin-N-Oxid, TRC

Artikelnummer. 30335685
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335685 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30335685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3850055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bilastine N-Oxide
CAS 2069238-47-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C28H37N3O4
Menge 5 mg
Synonym 1-(4-(2-Carboxypropan-2-yl)phenethyl)-4-(1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidine 1-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C28H37N3O4/c1-4-35-20-16-30-25-8-6-5-7-24(25)29-26(30)22-14-18-31(34,19-15-22)17-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33)
SMILES CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CC[N+]([O-])(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3
IUPAC-Name 2-[4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)benzimidazol-2-yl]-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]phenyl]-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 479.61
Formelmasse 479.2784
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.