Learn More
Thermo Scientific™ Äskulin-Galle-Azid-Agar
Artikelnummer. 10382223
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Äskulin-Galle-Azid-Agar
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp unitSize
10382223 10/Packung 90mm-Einzelplatte Äskulin-Galle-Azid-Agar 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10382223 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5062A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit einem Medium, das Gallensalze zur Verbesserung der Selektivität nutzt, können Sie Gruppe-D-Streptokokken und Enterokokken isolieren, quantitativ bestimmen und präsumtiv identifizieren.
Mit dem Thermo Scientific™ Äskulin-Galle-Azid-Agar, einem mikrobiologischen Medium, das einen hohen Anteil Ochsengalle enthält, können Sie Gruppe-D-Streptokokken und Enterokokken isolieren, quantitativ bestimmen und präsumtiv identifizieren.
Ochsengalle in den Medien hemmt das Wachstum Gram-positiver Bakterien, ausgenommen Enterokokken, während Natriumazid die Gram-negativen Bakterien unterdrückt. Gruppe-D-Streptokokken und Enterokokken können Äskulin zu Äskuletin und Glukose hydrolysieren. Die Bindung von Äskuletin und Eisenammoniumcitrat verursacht den braunschwarzen bis schwarzen Hof um die Kolonien.
Unsere Produkte werden weltweit an eigenen Produktionsstandorten hergestellt und vertrieben. So stellen wir sicher, dass Sie nur frische und leistungsstarke Nährmedien erhalten. Für die schnellstmögliche Lieferung empfehlen wir Ihnen, die Bestellnummer des Produktes auszuwählen, dessen Produktionsstätte Ihnen am nächsten liegt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Honiggelb, transparent
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Äskulin-Galle-Azid-Agar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17 g ± 5 %
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung