Learn More
Bilirubin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498137 1 g 1 Gramm
11408147 5 g 5 Gramm
11418147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17522.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bilirubin 97%, CAS # 635-65-4, is a tetrapyrroliccompound found in bile that is a product of heme catabolism.
Bilirubin is widely utilized to monitor the liver function and their disease, such as hepatitis or cirrhosis; or the effects of medicines which are damage the liver. It acts as a pigment in certain algae to capture light energy. Its double bonds are isomerizes in the presence of light, which is employed in phototherapy of jaundiced newborns babies. It is used to detect the blocking in bile ducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Bilirubin ist ein Häm-Abbauprodukt nach der Aktivität von Häm-Oxidase.Bilirubin wird im reticuloendothelialen System hergestellt und in der Leber konjugiert.Es erscheint als orange-gelbes Pigment, das in der Galle abgesondert wird.
  • Hohe Konzentrationen von nicht konjugiertem Bilirubin können zu Gelbsucht, einem Zustand der Vergilbung von Haut und Augen führen.Dies kann toxisch und ein Anzeichen für schwere Lebererkrankungen sein.
  • Bilirubin übt Funktionen wie Zellsignalisierung, Stoffwechselmodulation und Immunregulation aus.
  • Es hat schützende antioxidative Wirkung auf gemäßigten Niveaus.
Verwendung
  • Bilirubin wird häufig in Studien zu Leberfunktion und -erkrankungen wie Hepatitis oder Zirrhose verwendet.
  • Als Antioxidans wurde Bilirubin im Schutz gegen von H2O2 vermitteltem Zelltod untersucht.
  • Es lässt sich als Scavenger für reaktive Sauerstoffspezies (Sauerstoffradikale, ROS) oder als Inhibitor der NADPH-Oxidase einsetzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-65-4
Summenformel C33H36N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 584.67
MDL-Nummer MFCD00005499
InChI-Schlüssel BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC-Name 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propansäure
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bilirubin
Menge 1 g
Beilstein 74376
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1218
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,benzene,chlorobenzene,carbon disulfide,alkaline solutions and aqueous acid. Slightly soluble in ethanol and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 584.68
Reinheit (%) 97%