Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirubin, 98+ %
Artikelnummer. 10237000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10237000 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
10513781 1 g Glasflasche 1 Gramm
10559823 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237000 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 230225000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bilirubin 97 % (CAS-Nr. 635-65-4) ist eine Tetrapyrrolicverbindung, die sich in der Galle findet und ein Produkt des Häm-Katabolismus ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Bilirubin ist ein Häm-Abbauprodukt nach der Aktivität von Häm-Oxidase.Bilirubin wird im reticuloendothelialen System hergestellt und in der Leber konjugiert.Es erscheint als orange-gelbes Pigment, das in der Galle abgesondert wird.
  • Hohe Konzentrationen von nicht konjugiertem Bilirubin können zu Gelbsucht, einem Zustand der Vergilbung von Haut und Augen führen.Dies kann toxisch und ein Anzeichen für schwere Lebererkrankungen sein.
  • Bilirubin übt Funktionen wie Zellsignalisierung, Stoffwechselmodulation und Immunregulation aus.
  • Es hat schützende antioxidative Wirkung auf gemäßigten Niveaus.
Verwendung
  • Bilirubin wird häufig in Studien zu Leberfunktion und -erkrankungen wie Hepatitis oder Zirrhose verwendet.
  • Als Antioxidans wurde Bilirubin im Schutz gegen von H2O2 vermitteltem Zelltod untersucht.
  • Es lässt sich als Scavenger für reaktive Sauerstoffspezies (Sauerstoffradikale, ROS) oder als Inhibitor der NADPH-Oxidase einsetzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 635-65-4
Summenformel C33H36N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 584.67
MDL-Nummer MFCD00005499
InChI-Schlüssel BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Synonym bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
IUPAC-Name 3-[2-[[3-(2-carboxyethyl)-5-[(Z)-(3-ethenyl-4-methyl-5-oxopyrrol-2-yliden)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-2-yl]methyl]-5-[(Z)-(4-ethenyl-3-methyl-5-oxopyrrol-2-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrol-3-yl]propansäure
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bilirubin
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Rot bis Orange
Verlust bei Trocknung 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Merck Index 15, 1222
Formelmasse 584.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver