Learn More
Bilobalid, TRC
Artikelnummer. 30339990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339990 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB386460100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bilobalide
CAS 33570-04-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H18 O8
Menge 100 mg
Synonym 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, [5aR-(3aS*,5aα,8β,8aS*,9α,10aα)]-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9α-tert-butyl-10,10aβ-dihydro-8α,9-dihydroxy-, (-)- (8CI), (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-9-(1,1-Dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-4H,5aH,9H-furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, (-)-Bilobalide, Bilobalid, Bilobalide
InChI-Formel InChI=1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
IUPAC-Name (1S,4R,7R,8S,9R,11S)-9-tert-Butyl-7,9-dihydroxy-3,5,12-trioxatetracyclo[6.6.0.01,11.04,8]tetradecan-2,6,13-trion
Molekulargewicht (g/mol) 326.3
Formelmasse 326.1002
Reinheit (%) >95