Learn More
Bilobalid, TRC
Artikelnummer. 30330128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330128 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38646050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bilobalide
CAS 33570-04-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H18 O8
Menge 50 mg
Synonym 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9-(1,1-dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-, [5aR-(3aS*,5aα,8β,8aS*,9α,10aα)]-, 4H,5aH,9H-Furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, 9α-tert-butyl-10,10aβ-dihydro-8α,9-dihydroxy-, (-)- (8CI), (3aS,5aR,8R,8aS,9R,10aS)-9-(1,1-Dimethylethyl)-10,10a-dihydro-8,9-dihydroxy-4H,5aH,9H-furo[2,3-b]furo[3',2':2,3]cyclopenta[1,2-c]furan-2,4,7(3H,8H)-trione, (-)-Bilobalide, Bilobalid, Bilobalide
InChI-Formel InChI=1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
IUPAC-Name (1S,4R,7R,8S,9R,11S)-9-tert-Butyl-7,9-dihydroxy-3,5,12-trioxatetracyclo[6.6.0.01,11.04,8]tetradecan-2,6,13-trion
Molekulargewicht (g/mol) 326.3
Formelmasse 326.1002
Reinheit (%) >95