Learn More
Bimatoprost, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bimatoprost |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1 |
| Formelmasse | 415.2723 |
| Reinheit (%) | >95% |