Learn More
Bindarit, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16444377 50 mg 50 Milligramm
16438508 10 mg 10 Milligramm
16438346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444377 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0498
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bindarit (AF2838) is a selective inhibitor of the monocyte chemotactic proteins MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7, and MCP-2/CCL8, and no effect on other CC and CXC chemokines such as MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3/CCL23. Bindarit also has anti-inflammatory activity.
Bindarit (AF2838) is a selective inhibitor of the monocyte chemotactic proteins MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7, and MCP-2/CCL8, and no effect on other CC and CXC chemokines such as MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3/CCL23. Bindarit also has anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bindarit
Physikalische Form Solid
CAS 130641-38-2
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H20N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym AF2838
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 46 mg/mL (141.81 mM)
SMILES CC(OCC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)(C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 324.37
Formelmasse 324.37
Reinheit (%) 99.47%
Güte Research