Learn More
Thermo Scientific™ Binding Buffer for GeneJET Gel Extraction Kit
Artikelnummer. 10796031 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150 ml
Packungsgröße:
150 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10796031 150 ml 150 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10796031 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R1331
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Binding Buffer is a component of the GeneJET Gel Extraction Kit (Cat. No. K0691, K0692) and may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern, -20 °C)
Beschreibung Reagenz
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Bindungspuffer
Menge 150 ml
Größe 150 mL