Learn More
Thermo Scientific™ BindIt™ Software, With CD only
Artikelnummer. 15903314 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15903314 Je 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15903314 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 5189009
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit der Thermo Scientific™ BindIt™ Software, einem vielseitigen Werkzeug zur Erstellung und Modifikation von Protokollen, automatisieren Sie kundenspezifische Anwendungen.
Erstellen und speichern Sie KingFisher Aufreinigungsprotokolle mit der Thermo Scientific™ BindIt™ Software. Nach der Erstellung eines Protokolls kann es entweder in den Speicher eines Thermo Scientific™ KingFisher™ Instruments geladen oder direkt aus der Software heraus ausgeführt werden. Alle Protokollschritte besitzen Standardparameter, die je nach Anwendungsfall geändert werden können.
Merkmale:
  • Verwendete Platten und Reagenzien sind im Plattenlayout festgelegt
  • Auf Grund immer strengerer Qualitätskontrollvorschriften kann die BindIt Software Statusberichte mit Durchlaufprotokoll, Plattenlayout und Schrittparametern generieren
  • Ermöglicht die Anbindung von KingFisher Flex Geräten an Liquid Handling- und Robotersysteme sowie Mikrotiterplatten-Staplern. So werden vollautomatisierte Lösungen mit höchstmöglichen Durchsätzen realisiert.
Kompatibel mit:
KingFisher, KingFisher ml, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BindIt Software
Display XVGA-Monitor mit einer Auflösung von 1024 x 768
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher, KingFisher ml, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime
Enthält Nur CD
Anschlüsse Eine serielle oder USB-Schnittstelle
Menge Je
Hauptspeicher 1 GB Hauptspeicher (RAM)
Betriebssystem Windows XP Professional mit Service Pack 3, Windows Vista Service mit Pack 2, Windows 7 mit Servicepack 1 und Windows 8
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.