Learn More
Micronova BinLiners™
Artikelnummer. 30533191 Alle ansehen Micronova Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
6 x 46 x 36 in.
40 x 20 x 14 in.
48 x 40 x 48 in.
Packungsgröße:
24 Stück
35 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
30533191 48 x 40 x 48 in. 35 Stück
30533190 6 x 46 x 36 in. 24 Stück
30533189 40 x 20 x 14 in. 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 30533191
Marke: Micronova BL64048BBMW1032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15°C to 25°C
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 40 gal.
Kapazität (metrisch) 151 L
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility
Verschlusstyp None
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Material Disposal
Zur Verwendung mit (Geräte) Binstands
Material Polyethylene
Sterilität Non-sterile
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Größe 101.6 x 121.92 cm
Dicke (angloamerikanisch) 6 mL
Abmessungen (L x B x H) 48 x 40 x 48 in.
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Länge (metrisch) 40 in.
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Breite (metrisch) 48 in.
Höhe (angloamerikanisch) 48 in.
Höhe (metrisch) 48 in.
Produkttyp Flat Pouch