Learn More
Zeiss™ Binokularer Ergo-Fototubus
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Binokularer Ergophototubus S, 5 bis 45° |
| Winkel | 5 bis 45° |
| Beschreibung | Für 51 bis 75 mm Augenabstand |
| Fokusabstand | 51 bis 75 mm |
| Enthält | mit 100/100 Umschaltung des rechten Kanals auf die Schnittstelle 60N |
| Menge | Je 1 |