Learn More
Carl Zeiss™ Binokularer Ergotubus 30-60°/23
Artikelnummer. 15350485
Change view
Click to view available options
Typ:
Binokularer Ergotubus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
15350485 Binokularer Ergotubus 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15350485
Marke: Carl Zeiss™ 4255239040000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchen eignen sich für Zeiss™-Mikroskope.
  • Binokularer Ergotubus 30 bis 60 °/23
  • Aufrechtes und nicht invertiertes Bild
  • Stufenlose Winkeleinstellung
Spezifikation
Typ Binokularer Ergotubus