Learn More
Macherey-Nagel™ Bio-Lab-Top Oberflächenschutzpapier
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
48 x 60 cm
5000 x 48 cm
5000 x 60 cm
60 x 1000 cm
Anzahl pro Packung:
Gehäuse 100Pack
Gehäuse 1Each
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
- Filter paper, one side coated with polyethylene
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächenschutzpapier |
| Abmessungen (L x B) | 48 x 60 cm |
| Dicke | 0.22 mm |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 100Pack |
| Menge | Gehäuse 100Pack |