Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO Silikonstopfen
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 40 bis 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
| Länge (metrisch) | 36 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Farbe | Orange |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonstopfen |