Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Bio-Simplex™
Artikelnummer. 30178493
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30178493 60 ml 1 Stück
30178481 1 l 1 Stück
30178469 125 ml 1 Stück
30178480 250 ml 1 Stück
30178487 2 l 1 Stück
15428704 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178493 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. SA24MM602F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.81 €
    124.62 € / 1 Stück
    Sparen 85.19 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bio-Simplex™ Medienflaschen-Montagesysteme bieten geschlossene Systemlösungen für die aseptische Probenhandhabung, den Flüssigkeitstransfer und die Lagerung. Sie wurden entwickelt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: C-Flex™ thermoplastisches Elastomer, das Sterilität gewährleistet und sich nahtlos in Bioprozess-Arbeitsabläufe integrieren lässt.
  • Bio-Simplex™ Medienflaschen-Montagesysteme bieten geschlossene Systemlösungen für die aseptische Probenhandhabung, den Flüssigkeitstransfer und die Lagerung. Verringerung des Risikos einer Kreuzkontamination.
  • Einwegtechnologien minimieren Montage-, Reinigungs- und Validierungszeiten sowie -kosten und verbessern so die Effizienz.
  • Beinhaltet einen 2-Port EZ Top™ Behälterverschluss hergestellt aus C-Flex™ Biopharmazeutisches thermoplastisches Elastomer (TPE)-Harz und Schläuche für einen ungehinderten Flüssigkeitsweg und eine sichere Abdichtung zwischen Flaschen- und Verschlussflächen.
  • Diese Systeme wurden für den Markt der Bioprozesse entwickelt und sind mit sterilen Verbindungsvorrichtungen und thermischen Schlauchversieglern kompatibel. Gewährleistung einer nahtlosen Integration in bestehende Arbeitsabläufe.
  • Validiert zur Erreichung eines Sterilitätssicherungsniveaus (SAL) von 10 -6 gemäß ANSI/AAMI/ISO 11137, was Vertrauen in Sterilität und Produktsicherheit bietet.
  • Die geschlossene Systemkonstruktion reduziert das Kontaminationsrisiko.
  • Kompatibel mit Schlauchschweiß- und Dichtungstechniken für sterile Operationen.
  • Entwickelt für geringe Gasdurchlässigkeit, geringe Proteinbindung und Transparenz. Ideal zur Lagerung von Medien sowie für aseptische Probenahme.
  • Das Montagesystem umfasst einen umspritzten EZ-Zwei-Port-Anschluss. Top™ , C-Flex™ Schläuche am Einlass, Tauchrohr und Entlüftungsleitung, Medienflasche (60 ml bis 2 l) und 0,2 μm Entlüftungsfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Ummantelter Tank Nein
Zur Verwendung mit (Geräte) Einwegartikel Bioreactor
Schlauchstil C-Flex Schlauch mit verschlossenem Ende
Produkttyp Medienflaschen-Baugruppe