Learn More
Macherey-Nagel™ Bioanalysis MN 218 B Blotting-Papiere
Beschreibung
- Speed: Slow
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Blotting-Papier |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0.36 mm |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 90 mm |