Learn More
Macherey-Nagel™ 740681 NucleoVac 96
Artikelnummer. 10035103
Click to view available options
:
Aufnahmevermögen: 96
Artikelnummer. 10035103
Marke: Macherey-Nagel™ 740681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zeitaufwändige Zentrifugierungs- und Entkalkungsschritte entfallen, um eine schnelle manuelle parallele Aufreinigung von Nukleinsäuren zu erreichen. Der Macherey-Nagel™ NucleoVac 96 Vakuumverteiler arbeitet mit NucleoSpin™ 8/96 oder NucleoFast™-Kits und einer Standard-Vakuumquelle.
NucleoSpin™ 8/96 Kits nutzen die bekannte NucleoSpin™ Silika-Membrantechnologie nach Macherey-Nagel und ermöglichen eine schnelle gleichzeitige Aufreinigung qualitativ hochwertiger Nukleinsäuren. NucleoFast™ Kits nutzen Ultrafiltrationstechnologie und bieten eine schnelle und bequeme Methode zur Nukleinsäure-Aufreinigung.
  • Distanzstücksätze eignen sich für Mikrotiterplatten, Deep-Well-Blöcke (runde und quadratische Wells) oder Mikroröhrchengestelle zum Sammeln von Proben.
  • Die Verwendung von NucleoSpin™ 8-Kits erfordert das (gesondert erhältliche) Starterkit A. Für NucleoSpin™ 96 und NucleoFast™ wird keine zusätzliche Hardware benötigt.
  • Lieferumfang: Verteilerboden und Deckel, Abfallbehälter, Gestell mit Röhrchenstreifen, Distanzstücksatz und Gebrauchsanweisung
  • Anschluss an eine geeignete Vakuumquelle (z. B. Wasserabsaugung, Hausvakuum, Vakuumpumpe) erforderlich
  • Spezifikationen für Vakuumpumpen — Endvakuum: <100 mbar; max. Luftstrom: > 1.8m3/h
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Ea., 15°C to 25°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vollständige Entfernung von PCR-Inhibitoren; Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation möglich; geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumquelle, NucleoSpin™ 8/96 Kits oder NucleoFast™ Kits
Produkttyp NucleoVac 96 Mehrfach-Absaugvorrichtung
Menge 1 Ea.