Beschreibung
- Die biobasierte (aus biobasiertem Material) Variante hilft bei der Reduzierung des verbrauchsmaterialien-bezogenen Kohlenstoffabdrucks im Labor.
- Die biobasierten Röhrchen haben identische Materialeigenschaften und technische Spezifikationen wie unsere nicht-biobasierten Röhrchen.
- Gewährleistet eine leckagefreie Lagerung und schützt die Probenintegrität.
- Geeignet für eine Vielzahl von Laboraufgaben und erhöht so die Flexibilität.
- Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung.
- Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln.
- Klare, sichtbare Graduierungen zur schnellen Volumenbestimmung.
- Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation.
- Erhältlich in Formaten mit 15 ml, 25 ml und 50 ml.
- Die 2D Datamatrix (SafeCode)-Option verfügt über eine 2-stufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung.
- Die ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht das sichere Lesen von Codes, die bis zu 25 % beschädigt sein können.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Verschlussfarbe | Grau |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 480 (24 Packs x 20 Röhrchen) |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Form | Zylindrisch |
| Mehr anzeigen |