Learn More
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308642 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Packungsgröße:
400 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 30308642
Marke: Eppendorf™ 0030122631
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eppendorf™ Konische Röhrchen mit Schraubverschluss bieten einen zuverlässigen Probenschutz und eine auslaufsichere Lagerung. SafeCode-Varianten verbessern die Probenidentifikation, während die BioBased-Optionen eine umweltfreundliche Alternative.
  • Die biobasierte (aus biobasiertem Material hergestellte) Variante trägt zur Verringerung des Kohlenstoff-Fußabdrucks von Verbrauchsmaterialien im Labor bei
  • Die BioBased-Röhrchen haben die gleichen Materialeigenschaften und technischen Spezifikationen wie unsere nicht-BioBased-Röhrchen
  • Gewährleistet eine auslaufsichere Lagerung und schützt die Integrität der Proben
  • Geeignet für ein breites Spektrum von Laboraufgaben, was die Flexibilität erhöht
  • Hochwertige Materialien für langlebige, robuste Leistung
  • Frei von Weichmachern, Bioziden oder Schimmelpilztrennmitteln
  • Klare, sichtbare Graduierungen für eine schnelle Volumenabschätzung
  • Erleichtert optimale Probenrückgewinnung und effiziente Zentrifugation
  • Erhältlich in den Formaten 15 mL, 25 mL und 50 mL
  • 2D-Datamatrix (SafeCode)-Option mit 2-stufiger Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
  • ECC200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht sicheres Codelesen mit bis zu 25% beschädigten Codes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Grau
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Menge 400 (8 Packungen x 50 Röhrchen)
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 120 mm
Reinigungsnachweise Pyrogen, DNase, RNase, menschliche und bakterielle DNA frei
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Closure Included Ja
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Ja
Produkttyp Rohr
Max. RZB 19,500 x g