Learn More
Gilac™ Biobasierter Teigbehälter
Artikelnummer. 17998551
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
9 l
15 l
Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17998551 9 l 600 x 400 x 55 mm 1 Stück
17968551 15 l 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17998551 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.22 €
    16.68 € / 1 Stück
    Sparen 8.54 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der biobasierte Teigteilbehälter ist äußerst temperaturunempfindlich, hochflexibel und stoßfest.
  • Biobasierter Teigaufbewahrungsbehälter - 600 x 400.
  • Stapelbar mit und ohne Deckel, maximale Stapelhöhe.
  • Innovatives Design für noch mehr Komfort:
    • Abgerundete Ecken und Unterseite für einfache Reinigung.
    • Vertikale Seiten ohne Innenrand verhindern, dass der Teig abdrückt. Die gesamte Oberfläche des Behälters ist nutzbar.
    • Durch den völlig flachen Boden löst sich der Teig leicht, es geht nichts verloren und es bleiben keine Essensreste zurück.
    • Optimierte Seitenverstärkungen ermöglichen die individuelle Gestaltung der Container mit Ihrem Logo.
    • Abgerundete Außenecken gewährleisten eine beschädigungsfreie Arbeitsumgebung.
  • Der aus biobasierten Materialien hergestellte Teigbehälter ist farbstoff- und geruchsfrei und hat ein weißes Aussehen.
  • Biobasierte Materialien werden aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen anstatt aus begrenzten Energiequellen wie fossilen Brennstoffen hergestellt.
  • Als verantwortungsbewusster französischer Hersteller bietet GILAC nun Alternativen zu Standardmaterialien an und gewährleistet dabei ein optimales Niveau an Qualität und Lebensmittelsicherheit in voller Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.
  • Dieser Teigbehälter ergänzt das bestehende Sortiment an Teigbehältern aus herkömmlichen Materialien.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 55 mm
Volumen (angloamerikanisch) 2,38 gal.
Volumen (metrisch) 9 l