Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10271275 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10271275
Marke: Thermo Scientific™ 73205103030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 3 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-LC-Säulen zur optimierten Trennung von Proteinen, Peptiden und anderen kationischen Spezies. Diese leistungsstarken Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen und bieten eine höhere Effizienz als der polymere Ionenaustausch.
  • Starke Kationenaustauschphase basierend auf der Sulfonsäure-Chemie
  • Trennung und Retention basischer und anderer kationischer Substanzen
  • 300 Å Porengröße zur verbesserten Protein- und Peptidtrennung
  • Herausragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L52
Stationäre Phase Sulfonsäure
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3 %
Säulentyp Ionenaustausch
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Ionenaustausch
Typ Analysesäule
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.