Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10201285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
150 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10201285
Marke: Thermo Scientific™ 73605157846
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Vorsäule; Porengröße: 1000 Å; Säulenphase: Größenausschluss
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000 Größenausschluss-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Ideal für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • Porengröße 1.000 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Hochtemperatursäule
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 1000 Å
USP-Typ L33
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Größenausschluss
Phase Größenausschluss
Typ Hochtemperatursäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.