Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 16328616 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
7,8 mm
7,8 mm
20 mm
Säulenformat:
Hochtemperatursäule
Präparative Vorsäule
Präparativsäule, Standard
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Säulenformat unitSize
16328616 50 mm 20 mm Präparativsäule, Standard 1 Stück
10119134 150 mm 7,8 mm Hochtemperatursäule 1 Stück
10434413 300 mm 7,8 mm Hochtemperatursäule -
10301365 30 mm 7,8 mm Vorsäulen 1 Stück
16536130 300 mm 7,8 mm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16681674 150 mm 7,8 mm Präparativsäule, Standard 1 Stück
16671674 30 mm 7,8 mm Präparative Vorsäule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16328616 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 73505059270A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 7.000 bis 1.200.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulennutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • 300 Å Porengröße
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Präparativsäule, Standard
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 4300 psi (295 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Temperatur 60 °C
USP-Typ L59
Stationäre Phase Diol (OH)
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Größenausschluss
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Größenausschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.