Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 300-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. p-4523518 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
150 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
7,8 mm
7,8 mm
20 mm
Säulenformat:
Hochtemperatursäule
Präparative Vorsäule
Präparativsäule, Standard
Vorsäulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10119134
Marke: Thermo Scientific™ 73505157846
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 300 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen für eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen ermöglichen äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 7.000 bis 1.200.000 Da zur Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulennutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • Porengröße 300 Å
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Hochtemperatursäule
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 300 Å
USP-Typ L59
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Größenausschluss
Phase Größenausschluss
Typ Hochtemperatursäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.