Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10669295 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
150 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10669295
Marke: Thermo Scientific™ 73305037821
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
Eigenschaften der BioBasic-Festphase
  • Trennung von Analyten verschiedener Molekulargewichte
  • Lange Säulenlebensdauer und hohe Säuleneffizienz
  • Einfacher Interaktionsmechanismus auf der Basis der Molekülgröße und -form
  • Ideal zur Probenaufreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
Informationen zu Großmengen sind auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulen
Durchmesser (metrisch) 7.8 mm
Zur Verwendung mit Größenausschluss-Säulen
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 60 Å
USP-Typ L33
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Basendeaktiviertes Silika
Säulentyp Größenausschluss
Phase Größenausschluss
Typ Vorsäule