Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60-Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10785526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
150 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10785526
Marke: Thermo Scientific™ 73305157846
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen.
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen eine hervorragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen. BioBasic SEC-Säulen bieten äußerst effektive Trennungen über einen breiten Bereich von Molekulargewichten von 100 bis 10.000.000 Da für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen.
  • Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
  • Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
  • Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
  • Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
  • Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
  • Porengröße 60 Å
  • Partikelgröße: 5 μm
Bestellinformationen:
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Hochtemperatursäule
Durchmesser (metrisch) 7,8 mm
Zur Verwendung mit Größenausschluss-Säulen
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 60 Å
USP-Typ L33
Stationäre Phase Diol (OH)
Produktlinie BioBasic
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Größenausschluss
Phase Größenausschluss
Typ Hochtemperatursäule