Learn More
Simport™ Scientific Bioblock™ Deepwell-Platten
Beschreibung
- Kompatibel mit der SBS-Standardfläche und identisch mit der Größe von 96-Well-Mikrotiterplatten
- Temperaturbeständig bis 121 °C
- Vollständig kompatibel mit Tiefkühlarbeiten, bis –196 °C
- Alphanumerisches Raster für die Probenidentifizierung
- Stapelbar
- Beständig gegen Zentrifugation bis 6.000 x g durch den Einsatz von Mikrotiterplattenrotoren
- DMSO-beständig
- Entwickelt für Hochdurchsatz-Screening, gut geeignet für kombinatorische Chemie
- Ideal für Probenlagerung und automatisches Pipettieren von Platten
- Einfach vollständig entleerbar und ideal für die Kultivierung bakterieller Zellen sowie für allgemeine Verfahren, die eine Mutterplatte, DNA-Sequenzierung, ELISA usw. erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Rosa |
| Produkttyp | 96-Well-Deepwell-Platte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Roboterprobenprozessoren, automatisierte Liquid-Handling-Systeme und 8- und 12-Kanal-Pipettierer |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1,2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühlarbeiten; Hochdurchsatz-Screening; kombinatorische Chemie; Probenlagerung; automatisierte Plattenpipettierung; Allgemeine Verfahren, die eine Mutterplatte erfordern; DNA-Sequenzierung; ELISA; Kultivierung von bakteriellen Zellen usw. |
| Max. RZB | 6.000 x g (mit Mikrotiterplattenrotoren) |
| Mehr anzeigen |