Learn More
Agilent BioTek BioCell Küvette und Adapter
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Adapterplattenbaugruppe
Küvette
Zur Verwendung mit (Anwendung):
1 cm Absorptionsmessungen
1 cm Pfadlängenmessungen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die BioCell Adapterplatten-Baugruppe kann bis zu 8 BioCell Küvetten (BT7272051) für Messungen von 1 cm Schichtdicke in einem Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Spektralphotometer aufnehmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Adapterplattenbaugruppe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Epoch, Synergy H1, Synergy HTX |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 1 cm Pfadlängenmessungen |