Learn More
Agilent BioTek BioCell Küvette und Adapter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2624965 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Adapterplattenbaugruppe
Küvette
Zur Verwendung mit (Anwendung):
1 cm Absorptionsmessungen
1 cm Pfadlängenmessungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11593535
Marke: Agilent BioTek 7272051
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
Die BioCell Adapterplatten-Baugruppe kann bis zu 8 BioCell Küvetten (BT7272051) für Messungen von 1 cm Schichtdicke in einem Agilent BioTek Mikrotiterplatten-Spektralphotometer aufnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Küvette
Zur Verwendung mit (Geräte) Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1 cm Absorptionsmessungen
Material Quarz